安全性情報
31190
Sigma-Aldrich
D.E.R. 732
used as embedding medium
別名:
エポキシ樹脂
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.25
品質水準
フォーム
liquid
関連するカテゴリー
アプリケーション
D.E.R. 732 is an aliphatic diepoxide which, when blended with conventional resins, imparts flexibility, elongation and improved impact; serves as a viscosity reducer
法的情報
D.E.R. is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
31190-BULK:
31190-VAR:
31190-250G:
31190-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
New embedding with D.E.R. 732 and Epon 812.
H Kushida
Journal of electron microscopy, 15(2), 96-98 (1966-01-01)