品質水準
100
500
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
diluted ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
MRQ-10, monoclonal
詳細
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
包装
vial of 0.1 mL concentrate (309M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (309M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (309M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (309M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (309M-18)
メーカー/製品名
Cell Marque™
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:200
アイソタイプ
IgG
コントロール
seminoma
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
視覚化
nuclear
遺伝子情報
human ... POU5F1(5460)
詳細
品質
IVD | IVD | IVD | RUO |
関連事項
物理的形状
調製ノート
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
309M-12:
309M-13:
309M-15:
309M-16-RUO:
309M-11:
309M-16:
309M-17:
309M-14-RUO:
309M-14:
309M-17-RUO:
309M-18-RUO:
309M-12-VENT:
309M-18:
309M-15-RUO:
試験成績書(COA)