品質水準
100
500
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
culture supernatant
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
MRQ-55, monoclonal
詳細
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
包装
vial of 0.1 mL concentrate (306M-24)
vial of 0.5 mL concentrate (306M-25)
bottle of 1.0 mL predilute (306M-27)
vial of 1.0 mL concentrate (306M-26)
bottle of 7.0 mL predilute (306M-28)
メーカー/製品名
Cell Marque®
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:200
アイソタイプ
IgG2b
コントロール
appendix/colon, schwannoma
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
視覚化
cytoplasmic
遺伝子情報
human ... ENO2(2026)
詳細
品質
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
関連事項
物理的形状
調製ノート
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
306M-26:
306M-26-RUO:
306M-22:
306M-24-RUO:
306M-25-RUO:
306M-22-VENT:
306M-23:
306M-27-RUO:
306M-28-RUO:
306M-25:
306M-91:
306M-12:
306M-27:
306M-28:
306M-21:
306M-11:
306M-24:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)