製品種目
BioReagent
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
蛍光検出
λex 337 nm; λem 490 nm (Protein adduct)
λex 337 nm; λem 528 nm in methanol
適合性
suitable for fluorescence
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)Nc3cccc(c3)B(O)O
InChI
1S/C18H19BN2O4S/c1-21(2)17-10-4-9-16-15(17)8-5-11-18(16)26(24,25)20-14-7-3-6-13(12-14)19(22)23/h3-12,20,22-23H,1-2H3
InChI Key
TYXMKSYBCDTGDU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
30423-100MG:
30423-BULK:
30423-100MG-BULK:
30423-VAR:
試験成績書(COA)