Merck
27668
Sigma-Aldrich
コラゲナーゼ発色団基質検査物質
BioReagent, ≥95.0% (HPLC), powder or crystals, suitable for quantitative collagenase determination
別名:
4-Phenylazobenzyloxycarbonyl-Pro-Leu-OH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H30N4O5
CAS番号:
分子量:
466.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
product name
コラゲナーゼ発色団基質検査物質, BioReagent, For quantitative collagenase determination
品質水準
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
形状
powder or crystals
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)OCc2ccc(cc2)\N=N\c3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C25H30N4O5/c1-17(2)15-21(24(31)32)26-23(30)22-9-6-14-29(22)25(33)34-16-18-10-12-20(13-11-18)28-27-19-7-4-3-5-8-19/h3-5,7-8,10-13,17,21-22H,6,9,14-16H2,1-2H3,(H,26,30)(H,31,32)/b28-27+/t21-,22-/m0/s1
InChI Key
GDWCICAVNWGMDQ-HCNWAXQFSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
27668-1G:
27668-VAR:
27668-BULK:
試験成績書(COA)