品質水準
100
500
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
culture supernatant
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
MOC-31, monoclonal
詳細
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
包装
vial of 0.1 mL concentrate (248M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (248M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (248M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (248M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (248M-18)
メーカー/製品名
Cell Marque™
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:200
アイソタイプ
IgG1κ
コントロール
colon carcinoma
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
視覚化
cytoplasmic
遺伝子情報
human ... EPCAM(4072)
詳細
品質
IVD | IVD | IVD | RUO |
関連事項
物理的形状
調製ノート
関連コンテンツ
Diagnostic immunohistochemistry overview highlights its importance in cancer diagnosis and detecting infectious diseases in modern clinical pathology.
免疫組織染色(IHC)による診断と現代の臨床病理学におけるその重要性についての概略IHCと、がんの診断および感染症の検出におけるその役割についてご紹介します。