Merck
24405C
SAFC
EX-CELL® 405, 昆虫細胞用無血清培地
Protein-free, with L-glutamine, without sodium bicarbonate, dry powder, suitable for insect cell culture
医薬品製造
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.71
品質水準
詳細
for research or for further manufacturing use
形状
dry powder
テクニック
cell culture | insect: suitable
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
バキュロウイルスは、組み換えタンパク質産生の強力な発現系です。バキュロウイルス発現ベクター系(BEVS)のうち最もよく知られ、また研究も進んでいるものとしては、ヨトウガ(Spodoptera frugiperda)の細胞、特にSf9細胞を宿主細胞とし、組み換えオートグラファ(Autographa californica)核多角体ウイルスをそれに感染させることによって異種性のタンパク質発現を行う系が挙げられます。近年の研究では、ヨトウガの細胞よりも発現に適した細胞株が存在することが明らかにされています。ガの幼虫Trichoplusia niのBTI-TN-5B1-4クローン、通称High Five™が、特定の組み換えタンパク質をBEVSで発現させるうえで優れた宿主細胞として機能するという報告もあります。この細胞株は強い接着性をもっていますが、浮遊培養用に順応させることが可能です。
EX-CELL ™ 405は、BTI-TN-5B1-4(Tn5, High Five)細胞の増殖や生存に最適な無血清培地です。EX-CELL 405でHigh Five細胞を培養した場合のタンパク質産生量は、Sf9細胞を培養した場合のそれよりも高いと報告されています。EX-CELL 405は完全培地です。ご使用の前にタンパク質添加物を添加していただく必要はありません。
Baculoviruses are powerful expression systems for production of recombinant proteins. The most well known and highly investigated baculovirus vector expression system (BEVS) uses Spodoptera frugiperda cells (especially Sf9) as the host cell of choice for infection with recombinant Autographa californica nuclear polyhedrosis virus for heterologous protein expression. Recent investigations have shown that other cell lines may be better expression substrates than spodopteran cells. The BTI-TN-5B1-4 clone of Trichoplusia ni, commonly referred to as High Five™, is reported to be a superior host substrate for the expression of selected recombinant proteins using BEVS. This cell line portrays strong adherent characteristics, but can be adapted to suspension growth.
EX-CELL™ 405 is a serum-free medium for optimal growth and viability of BTI-TN-5B1-4 (Tn5, High Five) cells. In addition, EX-CELL 405 supports recombinant protein production in High Five cells to higher levels than reported for Sf9 cells. EX-CELL 405 is a complete medium. No protein supplements need to be added to this medium prior to use.
数量
培地1 Lあたり粉末 42.7 gが含まれる組成になっています。
法的情報
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
24405C-10L:4.548173357379E12
24405C-1L:4.548173357386E12
24405C-50L:4.548173357393E12
24405C-5L:4.548173357409E12