詳細
All-in-one ready-to-use media
Endothelial Cell Growth Medium without FBS (500ml) is an all-in-one ready-to-use media. The complete Growth Medium is optimized and best-suited for angiogenesis and other physiological studies.
アプリケーション
Endothelial Cell Growth Medium without FBS (500ml) has been used for culturing human aortic endothelial cells and human umbilical vein endothelial cells.
品質
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
調製ノート
contained in protocol
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
211F-500:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)