Merck
210A-1
Sigma-Aldrich
プロラクチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
Ig fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
詳細
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
包装
vial of 0.1 mL concentrate (210A-14)
vial of 0.5 mL concentrate (210A-15)
bottle of 1.0 mL predilute (210A-17)
vial of 1.0 mL concentrate (210A-16)
bottle of 7.0 mL predilute (210A-18)
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
コントロール
pituitary
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
視覚化
cytoplasmic
調製ノート
Download the IFU specific to your product lot and formatNote: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
210A-12:
210A-15:
210A-13:
210A-12-VENT:
210A-16:
210A-14:
210A-17:
210A-18:
210A-11:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)