安全性情報
2023
Sigma-Aldrich
Liver concentrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.81
由来生物
bovine
形状
powder
テクニック
tissue processing: suitable
保管温度
−20°C
アプリケーション
肝臓抽出物の選択的可溶成分は、必須微量栄養素の初期の栄養学研究に使用されていました
その他情報
Commercially dried liver extract containing B-factors.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
2023-VAR:
2023-100G:
2023-50G:
2023-500G:
2023-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A liver concentrate as a source of unrecognized vitamins required by the chick
Richardson, L.R., et al.
The Journal of Nutrition, 24, 65-72 (1942)