グレード
for microscopy (Bot., Hist., Vit.)
indicator (pH 3.8-5.4)
品質水準
形状
powder
テクニック
titration: suitable
pH
3.8-5.4, yellow to blue
mp
225 °C
溶解性
methanol: water (1:1): 0.1 g/10 mL, red
εmax
≥225 at 418-428 nm in methanol
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Cc1c(Br)c(O)c(Br)cc1C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(Br)c(O)c(Br)c4C
InChI
1S/C21H14Br4O5S/c1-9-12(7-14(22)19(26)17(9)24)21(13-8-15(23)20(27)18(25)10(13)2)11-5-3-4-6-16(11)31(28,29)30-21/h3-8,26-27H,1-2H3
InChI Key
FRPHFZCDPYBUAU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
17470-25G:
17470-5G:
17470-VAR:
17470-1G:
17470-BULK:
試験成績書(COA)