Merck
1506P
Millipore
BIOEAZEチューブ、各種コンポーネント
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103801
詳細
Value Plastics Polycarbonate Luer Lock Fittings Non-Sterile and Autoclavable
包装
pkg of 50 pkg
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メス型ルアーロック、3/16インチ
法的情報
BIOEAZE is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC