Merck
14561C
SAFC
EX-CELL® VPRO Serum-Free Medium for Retinoblast Cells
Animal-protein free, without L-glutamine, liquid, suitable for cell culture, sterile-filtered
医薬品製造
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.75
品質水準
詳細
for research or for further manufacturing use
無菌性
sterile-filtered
形状
liquid
保管条件
protect from light
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
構成
glucose: 6.0 g/L
HEPES: no
L-glutamine: no
NaHCO3: 1.8 g/L
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
EX-CELL VPROは動物由来タンパク質も血清も含まない培地で、ヒト胚網膜芽細胞腫細胞(PER.C6™とその関連細胞)の長期培養用に開発されました。無血清培地で培養した細胞を直接EX-CELL VPROに移し継代培養することができます。順応はほとんど必要ありません。PER.C6細胞の浮遊細胞培養は振とうフラスコでもローラーボトルでも行うことができますが、より適している培養系はローラーボトルです。リフィーディングを行うことなく浮遊細胞培養を約10日間にわたって維持することが可能です。また、浮遊細胞培養を21代以上にわたり継代させることができます。その間、生存率が低下することはありません。
法的情報
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
14561C-1000ML:
14561CPROC:
14561C-PH:
CR40056-5B:
CR40056-1B:
14561-10Q1302:
14561-1000M:
CR40056-200B:
14561-500M:
14561C-500ML:
14561-5B3033:
14561C-BULK:
14561-200B1184:
試験成績書(COA)