安全性情報
113PR-500
Sigma-Aldrich
Endothelial Cell Serum-Free Defined Medium without Phenol Red (500 ml)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.71
フォーム
liquid
品質水準
シェルフライフ
6 mo.
メーカー/製品名
Cell Applications, Inc
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
For maintaining the monolayer of endothelial cells at 100% confluent culture. Does not contain VEGF, FGF, PDGF. It is supplemented with defined components to allow metabolic and growth factor studies without interference of extraneous factors.
品質
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
調製ノート
contained in protocol
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
113PR-500:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)