安全性情報
08062601
F11 セルライン ラット由来
別名:
F-11 Cells
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
NACRES:
NA.81
形状
liquid
品質水準
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
詳細
製品の詳細情報についてはこちらをご覧ください ECACC
細胞株の由来
ラット胚後根神経節(DRG)と、マウス神経芽細胞腫細胞株N18TG2の体細胞雑種です。この細胞株は、ラットとマウスの両染色体を持ち、ラットとマウスの両アイソザイムを合成します。活動電位特性と細胞表面マーカーが、独自に組み合わされていることを示します。
アプリケーション
推奨培地:DMEMに2 mMグルタミン、10% FBSを添加。
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
08062601-1VL:
試験成績書(COA)