Merck
05152
Sigma-Aldrich
Atto 647N DPPE
suitable for fluorescence
別名:
1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine labeled with Atto 647N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352108
NACRES:
NA.32
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
ATTO-TEC GmbH
λ
in chloroform/methanol (8:2)
UV吸収
λ: 643-649 nm Amax
適合性
suitable for fluorescence
保管温度
−20°C
詳細
詳しくは こちらをご覧ください。
法的情報
本製品は研究専用です。商業目的で使用する場合は、ライセンス取得について知的所有権(IP)保持者(ATTO-TEC GmbH、ドイツ)にお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
05152-1MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nanoscale organization of nicotinic aceylcholine receptors by stimulated emission depletion microscopy.
Kellner, R.R., et al.
Neuroscience, 144(1), 135-143 (2007)
Stimulated emission depletion-based raster image correlation spectroscopy reveals biomolecular dynamics in live cells.
Hedde P.N.; et al.
Nature Communications, 4, 2093-2093 (2013)
Munc18-1 Tuning of Vesicle Merger and Fusion Pore Properties.
Jorgacevski, J.; et al.
The Journal of Neuroscience, 31(24), 9055-9066 (2011)
SNARE Function Is Not Involved in Early Endosome Docking.
Geumann, U.; et al.
Molecular Biology of the Cell, 19(12), 5327-5337 (2008)
STED Nanoscopy in Living Cells Using Fluorogen Activating Proteins.
Fitzpatrick, JA.; et al.
Bioconjugate Chemistry, 20(10), 1843-1847 (2009)