Merck
A2140
Sigma-Aldrich
硫酸アルミニウムアンモニウム 十二水和物
ReagentPlus®, ≥99% (titration)
別名:
アンモニウムミョウバン, 硫酸アンモニウムアルミニウム 十二水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
AlNH4(SO4)2 · 12H2O
CAS番号:
分子量:
453.33
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99% (titration)
形状
powder or crystals
pH
2.6 (25 °C, 100 g/L)
mp
93.5 °C (lit.)
SMILES記法
[Al+3].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H][N+]([H])([H])[H].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Al.H3N.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;1H3;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;;;;;;;;;;;;;;;/p-3
InChI Key
WZUKKIPWIPZMAS-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Ammonium aluminum sulfate dodecahydrate, commonly called as ammonium alum, is widely used in the water purification, cosmetic formulation, fertilizers and food preservation. Its thermal decomposition has been studied. It has high latent heat of 251kJkg-1 with a potential use in the heating system. Its utility as a flame-retardant for cotton fabric has been studied.
アプリケーション
Ammonium aluminum sulfate dodecahydrate may be used in the preparation of alum (Al(OH)3) gel and monodispersed yttrium aluminum garnet (YAG) powder.
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A2140-500G:4.548174012567E12
A2140-1KG:4.54817401255E12
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis of monodispersed spherical yttrium aluminum garnet (YAG) powders by a homogeneous precipitation method.
Xu X, et al.
Journal of the American Ceramic Society. American Ceramic Society, 95(12), 3821-3826 (2012)
Thermogravimetry of deposited ammonium aluminum sulfate dodecahydrate used as flame-retardant for cotton fabrics.
Mostashari SM and Mostashari SZ.
Cellulose Chemistry and Technology, 43(9), 455-455 (2009)
Preventive and curative glycoside kaempferol treatments attenuate the TH2-driven allergic airway disease.
Medeiros KCP, et al.
International Immunopharmacology, 9(13), 1540-1548 (2009)
Thermal characterization of ammonium alum.
Lopez-Beceiro J, et al.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 104(1), 127-130 (2010)
Flow and heat transfer characteristics of ammonium alum hydrate slurries.
Suzuki H, et al.
International Journal of Refrigeration, 36(1), 81-87 (2013)