Merck
71710
Sigma-Aldrich
ヨウ化ナトリウム
puriss. p.a., ≥99.0% (AT)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaI
CAS番号:
分子量:
149.89
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気密度
>1 (vs air)
グレード
puriss. p.a.
アッセイ
≥99.0% (AT)
形状
crystals and lumps
powder
不純物
≤0.002% total nitrogen (N)
損失
≤1% loss on drying, 110 °C
pH
6-9 (20 °C, 50 g/L)
mp
661 °C (lit.)
溶解性
water: soluble(lit.)
微量陰イオン
bromide, chloride (as Cl-): ≤100 mg/kg
iodate (IO3-): ≤2 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
SMILES記法
[Na+].[I-]
InChI
1S/HI.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Sodium iodide (NaI) is an inorganic salt. It can be prepared by reacting sodium carbonate with iron(II,III) iodide. Chlorotrimethylsilane/Sodium iodide in acetonitrile is a superior reagent than iodotrimethylsilane for the facile cleavage of esters, lactones, carbamates and ethers.
アプリケーション
Sodium iodide (NaI) may be used in the preparation of sodium hydroxide-sodium iodide reagent for the modified Winkler method for the determination of dissolved oxygen. It may be used in the preparation of methylene iodide.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
71710-25G:4548173995977
71710-VAR:
71710-500G:
71710-100G:4548173995960
71710-6X100G:
71710-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Sodium iodide for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Supelco
1.06523
Sodium iodide
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 648-648 (1994)
Synthetic methods and reactions. 62. Transformations with chlorotrimethylsilane/sodium iodide, a convenient in situ iodotrimethylsilane reagent.
Olah GA, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 44(8), 1247-1251 (1979)
The Chesapeake Bay Institute technique for the Winkler dissolved oxygen method.
Carpenter JH.
Limnology and Oceanography, 10(1), 141-143 (1965)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 999-999 (1994)
Caroline Serrano-Nascimento et al.
Molecular and cellular endocrinology, 349(2), 154-161 (2011-10-18)
Iodide excess acutely downregulates NIS mRNA expression, as already demonstrated. PCCl3 cells treated or not with NaI, NaI+NaClO(4) or NaI+Methimazole, for 30 min to 24 h, were used to further explore how iodide reduces NIS gene expression. NIS mRNA expression