Merck
60239
Sigma-Aldrich
フッ化カリウム
puriss. p.a., ≥99.0% (F)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KF
CAS番号:
分子量:
58.10
Beilstein:
3902818
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
グレード
puriss. p.a.
アッセイ
≥99.0% (F)
フォーム
powder or crystals
不純物
≤0.01% free acid (as HF)
≤0.01% free alkali (as KOH)
≤0.1% potassium fluoro silicate (K2SiF6)
mp
858 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
微量陽イオン
Ag: ≤5 mg/kg
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤5000 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Tl: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES記法
[F-].[K+]
InChI
1S/FH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Potassium fluoride (KF) on activated alumina is a highly reactive catalyst (basic in nature) for various organic reactions. High reactivity is due to the formation of potassium hexafluoroaluminiate, potassium hydroxide and potassium aluminate on the interaction of its fluoride ion with alumina. Celite coated with potassium fluoride participates in various hydrogen-bond-mediated reactions. Potassium fluoride on basic alumina in acetonitrile has been employed for the ultrasound-assisted deprotection of tert-butyldimethylsilyl ethers of phenols. Neutralization reaction of hydrofluoric acid with KOH or postassium carbonate affords KF.
アプリケーション
多種類のフッ化物イオン源で、両性ポリマーゲルのイオン特異的膨潤および解膨潤研究、HF中の貴金属類の室温酸化、ハロゲン化アルカリポリマーのイオンの電子分極率の測定に使用されます。
その他情報
融解によるケイ酸塩の分解に用いられる試薬です
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
60239-BULK:
60239-VAR-D:
60239-5G:
60239-1KG:
60239-250G:
60239-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Z. Sulcek et al.
Methods of Decomposition in Inorganic Analysis (1989)
Characterization of the actual catalytic agent in potassium fluoride on activated alumina systems.
Weinstock LM, et al.
Tetrahedron Letters, 27(33), 3845-3848 (1986)