Merck
537772
Sigma-Aldrich
2-ペンタノン
ultrapure grade, ≥99.5%
別名:
メチルプロピルケトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COCH2CH2CH3
CAS番号:
分子量:
86.13
Beilstein:
506058
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
bp:
101-105 °C (lit.)
グレード
ultrapure grade
蒸気圧
27 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5%
フォーム
liquid
自己発火温度
941 °F
expl. lim.
8.2 %
不純物
≤0.1000% (water)
屈折率
n20/D 1.39 (lit.)
bp
101-105 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 72.6 g/L at 20 °C
密度
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCC(C)=O
InChI
1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
XNLICIUVMPYHGG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
46.4 °F - closed cup
引火点(℃)
8 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
537772-VAR:
537772-4L:
537772-1L:4548173959405
537772-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
アセトン HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥99.9%
Sigma-Aldrich
650501
アセトン
Giacinto S Germinara et al.
Pest management science, 68(3), 371-377 (2011-11-15)
The granary weevil, Sitophilus granarius (L.), is one of the most damaging pests of stored grains, causing severe quantitative and qualitative losses. Sustainable control means, alternative to the commonly used fumigants and broad-spectrum contact insecticides, are urgently needed owing to
Toward rational design of stable, supported metal catalysts for aqueous-phase processing: Insights from the hydrogenation of levulinic acid.
Abdelrahman OA, et al.
J. Catal., 329, 10-21 (2015)
Atmospheric chemistry of 2-pentanone and 2-heptanone.
Atkinson R, et al.
Environmental Science & Technology, 34(4), 623-631 (2000)
On the dissociation of the 2-pentanone ion studied by threshold photoelectron photoion coincidence spectroscopy.
Kercher JP, et al.
International Journal of Mass Spectrometry, 249, 403-411 (2006)
Infinite-dilution binary diffusion coefficients of 2-propanone, 2-butanone, 2-pentanone, and 3-pentanone in CO2 by the Taylor dispersion technique from 308.15 to 328.15 K in the pressure range from 8 to 35 MPa.
Funazukuri T, et al.
International Journal of Thermophysics, 21(6), 1279-1290 (2000)