グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
認証
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
アッセイ
≥99%
フォーム
crystalline
テクニック
titration: suitable
不純物
≤0.02% hexacyanoferrate(II) ([Fe(CN)6]4-)
pH
6-9 (25 °C, 329 g/L)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤10 mg/kg
Pb: ≤20 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES記法
[K+].[K+].[K+].N#C[Fe-3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.Fe.3K/c6*1-2;;;;/q;;;;;;-3;3*+1
InChI Key
MIMJFNVDBPUTPB-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
補足的ハザード
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
31253-50KG-H:
31253-1.5KG:
31253-500G:4548173349855
31253-BULK:
31253-6X250G:
31253-6X1KG:
31253-6X500G:
31253-50KG:
31253-1KG:4548173349831
31253-VAR:
31253-250G:4548173349848