powder
SMILES記法
CC(=O)O[Al](O)OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Al.H2O/c2*1-2(3)4;;/h2*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;+3;/p-3
InChI Key
HQQUTGFAWJNQIP-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
物理的形状
不溶型
その他情報
安定剤は添加されていません。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
289825-BULK:
289825-VAR:
289825-100G:
289825-500G:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Alumina powders via a controlled precipitation of aluminum acetate.
Journal of Materials Research, 4(04), 967-971 (1989)
Alumina Powders from Aluminum Alkoxide.
MRS Proceedings, 121 (1988)