蒸気密度
7 (vs air)
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 126 °C)
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
形状
liquid
抵抗性
95.8 μΩ-cm, 20°C
bp
356.6 °C (lit.)
356.6 °C
mp
−38.87 °C (lit.)
SMILES記法
[Hg]
InChI
1S/Hg
InChI Key
QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
261017-VAR:
261017-1KG:4548173126340
261017-BULK:
261017-250G:4548173126357