Merck
230952
Sigma-Aldrich
炭酸ナトリウム 一水和物
ACS reagent, ≥99.5%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na2CO3 · H2O
CAS番号:
分子量:
124.00
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
≥99.5%
フォーム
powder or crystals
不純物
≤0.001% N compounds
≤0.004% S compounds
≤0.005% silica
≤0.01% NH4OH ppt.
≤0.01% insolubles
損失
13.0-15.0% loss on drying
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.004%
微量陽イオン
Ca: ≤0.03%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES記法
O.[Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Na.H2O/c2-1(3)4;;;/h(H2,2,3,4);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI Key
MQRJBSHKWOFOGF-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
バッファー成分です。表在性膜タンパク質の除去に使用することができます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
230952-5G:
230952-2.5KG:
230952-100G:
230952-BULK:
230952-VAR:
230952-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 993-994 (1994)
Dehydration of sodium carbonate monohydrate.
Ball MC, et al.
Journal of the Chemical Society, Faraday Transactions 1: Physical Chemistry in Condensed Phases, 81(8), 1761-1766 (1985)
Dehydration of sodium carbonate monohydrate with indirect microwave heating.
Seyrankaya A and Ozalp B.
Thermochimica Acta, 448(1), 31-36 (2006)
Azadeh Nilghaz et al.
Lab on a chip, 12(1), 209-218 (2011-11-18)
This paper describes the fabrication of microfluidic cloth-based analytical devices (μCADs) using a simple wax patterning method on cotton cloth for performing colorimetric bioassays. Commercial cotton cloth fabric is proposed as a new inexpensive, lightweight, and flexible platform for fabricating
Linfeng Yang et al.
Bioresource technology, 124, 283-291 (2012-09-20)
The effects of sodium carbonate (Na(2)CO(3)) pretreatment on the chemical compositions and enzymatic saccharification of rice straw were investigated. The enzymatic digestibility of rice straw is enhanced after pretreatment since pretreated solids show significant delignification with high sugar availability. During