グレード
puriss. p.a.
アッセイ
>98.5% (KT)
形状
powder
不純物
≤0.2% insoluble matter in HCl
損失
6.5-8.5% loss on ignition, 850 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
微量陽イオン
As: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤200 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤2000 mg/kg
Mn: ≤100 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤200 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES記法
[Ca++].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/Ca.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI Key
FUFJGUQYACFECW-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
21177-100G-F:
21177-BULK-F:
21177-250G-F:
21177-VAR-F-D:
21177-500G-F:
21177-50G-F:
21177-VAR-F:
試験成績書(COA)