グレード
puriss.
品質水準
アッセイ
99.0-101.0% MgSO4 basis (in dried substance)
形状
powder
品質
dried
不純物
acidity or alkalinity, complies
residual solvents, complies
≤0.0015% heavy metals (as Pb)
損失
26-32% loss on drying, 400-500 °C
pH
6.5-8 (25 °C, 120.4 g/L)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤400 mg/kg
微量陽イオン
As: ≤2 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
適合性
complies for appearance of solution
SMILES記法
[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI Key
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
WGK
WGK 1
Jan Code
13143-25KG-H:
13143-BULK:
13143-VAR:
13143-6X2.5KG:
13143-6X1KG:
13143-5KG:
13143-1KG:
13143-50KG-H:
13143-4X5KG:
13143-2.5KG:
試験成績書(COA)