Merck
127604
Sigma-Aldrich
3-ペンタノン
ReagentPlus®, ≥99.0% (GC)
別名:
ジエチルケトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2COCH2CH3
CAS番号:
分子量:
86.13
Beilstein:
635749
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
PubChem Substance ID:
bp:
101.5 °C (lit.)
グレード
reagent
品質水準
蒸気密度
3 (vs air)
蒸気圧
20 mmHg ( 28 °C)
28.1 mmHg ( 20 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
845 °F
expl. lim.
0.34-6.3 %
dilution
(for general lab use)
不純物
≤0.2% water (coulometr.)
屈折率
n20/D 1.392 (lit.)
pH
6.2 (20 °C, 50 g/L)
bp
101.5 °C (lit.)
mp
−42 °C (lit.)
溶解性
water: slightly soluble
密度
0.813 g/mL at 25 °C (lit.)
適合性
complies for Proton NMR spectrum
SMILES記法
CCC(=O)CC
InChI
1S/C5H10O/c1-3-5(6)4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
FDPIMTJIUBPUKL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3-ペンタノンは3-アルカノンです。3-ペンタノンは、THF(溶媒)中のリチウムジイソプロピルアミド(LDA)との反応で脱プロトン化されてE エノラートを生成する一方で、THF/HMPT(HMPT = ヘキサメチルリン酸トリアミド、THF = テトラヒドロフラン)溶媒系での同じ反応でZ エノラートを生成します。平面レーザー誘導蛍光(PLIF)研究のためのトレーサーとして広く使用されています。その電子回折パターン と蛍光量子収率 が評価されています。
3-ペンタノンはジエチルケトンであり、セリア-ジルコニア混合酸化物触媒であるCexZr1-xO2上でのプロパノールの縮合の主要生成物として得られます。
アプリケーション
3-ペンタノンは、298.15 Kおよび大気圧で1-クロロアルカンとの二成分混合液の過剰モル溶積を評価するために使用される場合があります。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
44.6 °F
引火点(℃)
7 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
127604-100ML:4548173928487
127604-4L:4548173928500
127604-VAR-D:
127604-VAR:
127604-20L:4548173928494
127604-18L:
127604-1L:
127604-2.5L:
127604-BULK:
127604-500ML:4548173928517
127604-18L-CS:4548174013649
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Acton A.Q et al.
Issues in Chemistry and General Chemical Research, 2011 (2011)
Temperature and excitation wavelength dependencies of 3-pentanone absorption and fluorescence for PLIF applications.
Koch JD and Hanson RK.
Applied Physics B: Lasers and Optics, 76(3), 319-324 (2003)
Jon D Koch et al.
Applied optics, 43(31), 5901-5910 (2004-11-16)
We measured fluorescence quantum yields of acetone and 3-pentanone as a pure gas and with nitrogen diluent at room temperature at 20, 507, and 1013 mbar using 248, 266, and 308 nm excitation by calibrating the optical collection system with
An electron-diffraction investigation of the molecular structures of acetone, 2-butanone, and 3-pentanone.
Romers C and Creutzberg JEG.
Rec. Trav. Chim., 75(3), 331-345 (1956)
VE of binary mixtures containing 3-pentanone or 3-heptanone with 1-chloroalkanes at 298.15 K.
Lorenzana T, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 39(1), 172-174 (1994)