アッセイ
99-101%
フォーム
solid
品質
meets analytical specification of Ph. Eur.
不純物
acidity or alkalinity, in accordance
residual solvents, complies
≤0.001% heavy metals (as Pb)
損失
≤0.5% loss on drying, 130 °C
溶解性
boiling water: soluble 1 gm in 4 ml
glycerol: soluble 1 gm in 75 ml
water: soluble 1 gm in 8.3 ml
alcohol: insoluble
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
微量陽イオン
As: ≤2 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Mg: ≤20 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
適合性
in accordance for appearance of solution
SMILES記法
[K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI Key
OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
WGK
WGK 1
Jan Code
12658-VAR:
12658-BULK-H:
12658-6X1KG:
12658-50KG-H:
12658-1KG:
12658-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)