グレード
reagent
品質水準
蒸気密度
2.49 (vs air)
蒸気圧
71 mmHg ( 20 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
自己発火温度
960 °F
expl. lim.
10.1 %
dilution
(for general lab use)
屈折率
n20/D 1.379 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
mp
−87 °C (lit.)
密度
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(CC)=O
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI Key
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Lipid and Volatile Profiles of Finnish Oat Batches of Pure Cultivars: Investigates the effects of storage on volatile formation including 2-Butanone in food processing, which is significant for food scientists and researchers looking into food preservation and flavor profiling (Puganen et al., 2024).
- Changes in Volatile Compounds and Lipid Oxidation in Various Tissues of Nile Tilapia During Ice Storage: Examines the impact of storage on the volatile compound profiles of seafood, including 2-Butanone, valuable for food scientists and technologists working with seafood preservation and quality assessment (Karbsri et al., 2024).
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
30.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-1 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
110264-25ML:
110264-100ML:4548173102795
110264-20L:4548173102825
110264-10L:
110264-25L:
110264-4X2.5L:
110264-VAR:
110264-18L:4548173102801
110264-2.5L:
110264-500ML:
110264-IL-18L-PU:
110264-1L:4548173102818
110264-BULK:
110264-2L:4548173102832
110264-5ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック