Merck
109886
Sigma-Aldrich
酢酸2-メトキシエチル
reagent grade, 98%
別名:
1-アセトキシ-2-メトキシエタン, Methyl Cellosolve® アセタート, エチレングリコールモノメチルエーテルアセタート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COOCH2CH2OCH3
CAS番号:
分子量:
118.13
Beilstein:
1700761
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
reagent grade
品質水準
アッセイ
98%
形状
liquid
expl. lim.
0.34-6.3 %
屈折率
n20/D 1.402 (lit.)
bp
145 °C (lit.)
mp
−65 °C (lit.)
密度
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COCCOC(C)=O
InChI
1S/C5H10O3/c1-5(6)8-4-3-7-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
XLLIQLLCWZCATF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2-Methoxyethyl acetate may be employed as a monomer model to evaluate the hydration structure of poly(2-methoxyethyl acrylate).
法的情報
Cellosolve is a registered trademark of Union Carbide
ピクトグラム
FlameExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
114.8 °F - closed cup
引火点(℃)
46 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A new diesel oxygenate additive and its effects on engine combustion and emissions.
Yanfeng G, et al.
Applied Thermal Engineering, 27(1), 202-207 (2007)
Synthesis of 2-Methoxyethyl Acetate by Transesterification on the Solid Base K2CO3/Al2O3 [J].
Gong GZ, et al.
Fine Chemicals / ????, 10, 014-014 (2008)
Freitag W and Stoye D
Paints, Coatings and Solvents, (2) (2008)
Hong-I Chen et al.
Journal of occupational health, 49(4), 285-293 (2007-08-11)
The objective of this study was to evaluate an intervention program, implemented in year 1999, of wearing rubber gloves in addition to engineering control, and to follow-up the hematological effects of 2-ethoxyethanol acetate (2-EEA) exposure among workers in a silk-screening
G Johanson
Critical reviews in toxicology, 30(3), 307-345 (2000-06-14)
Ethylene glycol monomethyl ether (EGME) and its acetate ester (EGMEA) are highly flammable, colorless, moderately volatile liquids with very good solubility properties. They are used in paints, lacquers, stains, inks and surface coatings, silk-screen printing, photographic and photo lithographic processes