Merck
02890
Sigma-Aldrich
エタノール
purum, fine spirit, denaturated with 2% 2-butanone, F25 MEK1, ~96% (based on denaturant-free substance)
別名:
エチルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2OH
CAS番号:
分子量:
46.07
Beilstein:
1718733
MDL番号:
UNSPSCコード:
15101802
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.05
蒸気密度
1.59 (vs air)
1.59 (vs air)
蒸気圧
44.6 mmHg ( 20 °C)
44.6 mmHg
グレード
purum
アッセイ
~96% (based on denaturant-free substance)
形状
liquid
自己発火温度
683 °F
品質
fine spirit, denaturated with 2% 2-butanone, F25 MEK1
expl. lim.
19 %, 60 °F
19 %
屈折率
n20/D 1.3600 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
78 °C
mp
-114 °C
−114 °C (lit.)
密度
0.807 g/mL at 20 °C
フォーマット
neat
SMILES記法
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI Key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Sales restrictions may apply
脚注
1スイスでのエチルアルコールの流通および使用には、スイス連邦アルコール局が発行するライセンスが必要です
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
02890-10L-F:
02890-1L-F:
02890-2.5L-F:
02890-VAR-F:
02890-BULK-F:
02890-6X1L-F:
02890-4X2.5L-F:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Physicochemical Properties of SnO2-Sb2 O 5 Films Prepared by the Spray Pyrolysis Technique.
Correa-Lozano B, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 143(1), 203-209 (1996)
Spectrophotometric characteristics of chlorophylls a and b and their pheophytins in ethanol.
J F Wintermans et al.
Biochimica et biophysica acta, 109(2), 448-453 (1965-11-29)
Synthesis of ZnO nanorod and the annealing effect on its photoluminescence property.
Wu L, et al.
Opt. Mater., 28(4), 418-422 (2006)
50-Hz extremely low frequency electromagnetic fields enhance cell proliferation and DNA damage: possible involvement of a redox mechanism.
Wolf FI, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Molecular Cell Research, 1743(1), 120-129 (2005)
Christophe Tastet et al.
Proteomics, 3(2), 111-121 (2003-02-26)
Several zwitterionic detergents differing in their polar heads, linker parts and hydrophobia tail were synthesized and evaluated for their efficiency in protein solubilizers for two-dimensional electrophoresis. A model system consisting of human red blood cell ghosts was used for this