Merck
02856
Sigma-Aldrich
エタノール
purum, absolute ethanol, denaturated with 4.8% isopropanol, A15 IPA1, ≥99.8% (based on denaturant-free substance)
別名:
エチルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2OH
CAS番号:
分子量:
46.07
Beilstein:
1718733
MDL番号:
UNSPSCコード:
15101802
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.05
アッセイ:
≥99.8% (based on denaturant-free substance)
テクニック:
surface plasmon resonance (SPR): suitable
bp:
78 °C (lit.)
78 °C
蒸気圧:
44.6 mmHg ( 20 °C)
44.6 mmHg
蒸気密度
1.59 (vs air)
1.59 (vs air)
品質水準
蒸気圧
44.6 mmHg ( 20 °C)
44.6 mmHg
グレード
purum
アッセイ
≥99.8% (based on denaturant-free substance)
フォーム
liquid
自己発火温度
683 °F
品質
absolute ethanol, denaturated with 4.8% isopropanol, A15 IPA1
expl. lim.
19 %, 60 °F
19 %
テクニック
surface plasmon resonance (SPR): suitable
不純物
≤0.2% water
屈折率
n20/D 1.3600 (lit.)
n20/D 1.362
bp
78 °C (lit.)
78 °C
mp
-114 °C
−114 °C (lit.)
フォーマット
neat
SMILES記法
CCO
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI Key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ethanol, a primary alcohol, is an important raw material for the synthesis of various compounds. Absolute ethanol, denaturated with 4.8% isopropanol, is used in washing treatments to remove residual water and chloride ions.
その他情報
Sales restrictions may apply
脚注
1スイスでのエチルアルコールの流通および使用には、スイス連邦アルコール局が発行するライセンスが必要です
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
57.2 °F
引火点(℃)
14 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
02856-1L:
02856-BULK:
02856-VAR:
02856-10L:
02856-5L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Vashist SK.
Protocol Exchange (2011)
A highly-sensitive and rapid Surface Plasmon Resonance immunoassay procedure based on the covalent-orientated immobilization of antibodies.
Vashist SK.
Protocol Exchange (2011)
Chandra Kumar Dixit et al.
Nature protocols, 6(4), 439-445 (2011-03-18)
This protocol describes an improved and optimized approach to develop rapid and high-sensitivity ELISAs by covalently immobilizing antibody on chemically modified polymeric surfaces. The method involves initial surface activation with KOH and an O(2) plasma, and then amine functionalization with
Spectrophotometric characteristics of chlorophylls a and b and their pheophytins in ethanol.
J F Wintermans et al.
Biochimica et biophysica acta, 109(2), 448-453 (1965-11-29)
A new oxidase-peroxidase kit for ethanol assays in alcoholic beverages.
Gonchar MV, et al.
Food Technology and Biotechnology, 39(1), 37-42 (2001)