Merck
Z805211
Hellma® replacement silicone rubber seals (septum)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
SB.32
メーカー/製品名
Hellma (11.651)
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
詳細
PTFE coated on one side, 10 pcs pack, for cell models: 117.100; 117.100F, 117.104, 117.104F, 117.200; 117.200F, 117.204, 117.204F
法的情報
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)