安全性情報
Z804908
Wavelength, Stray Light and Resolution Kit
certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.21
グレード
certified reference material
メーカー/製品名
Jaytee Biosciences Ltd (CRM-2102)
アプリケーション
general analytical
詳細
Contains qualification standards for
  • UV Resolution
  • UV Stray Light
  • UV Multi-Wavelength
アプリケーション
Wavelength, Stray Light, and Resolution Kit contain UV multi-wavelength standards for use in the qualification of HPLC UV detectors.
特徴および利点
  • Manufactured and verified in an ISO 17025 accredited laboratory as per UKAS (United Kingdom Accreditation Service)
  • Supplied in flame-sealed ampoules to increase the shelf life and prevent contamination, with full certification
  • Traceable instrument qualification adds confidence to all data generated
  • Accompanied with a certificate of analysis (COA) having information on the expiry date for an effective audit
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
引火点(°F)
71.6 °F
引火点(℃)
22 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)