Key Documents
Z546429
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel
funnel capacity 2 mL, disc diam. 10 mm, porosity 25-50 μm
別名:
フィルター漏斗
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
eCl@ss:
32119214
NACRES:
NB.43
物質
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
ディスク直径
10 mm
漏斗容量
2 mL
ステム直径
6 mm
ポアサイズ
25-50 μm porosity
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)