APIファミリー
vinorelbine
メーカー/製品名
EDQM
フォーマット
neat
保管温度
−70°C
SMILES記法
N21CC(C[C@@](c8[nH]c9c(c8C2)cccc9)(c3cc4c(cc3OC)N([C@@H]5[C@]64[C@H]7N(CC6)CC=C[C@]7([C@H]([C@]5(O)C(=O)OC)OC(=O)C)CC)C)C(=O)OC)C=C(C1)CC.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C45H54N4O8.2C4H6O6/c1-8-27-19-28-22-44(40(51)55-6,36-30(25-48(23-27)24-28)29-13-10-11-14-33(29)46-36)32-20-31-34(21-35(32)54-5)47(4)38-43(31)16-18-49-17-12-15-42(9-2,37(43)49)39(57-26(3)50)45(38,53)41(52)56-7;2*5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h10-15,19-21,28,37-39,46,53H,8-9,16-18,22-25H2,1-7H3;2*1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t28?,37-,38+,39+,42+,43+,44-,45-;2*1-,2-/m011/s1
InChI Key
CILBMBUYJCWATM-NPJYPKOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0001938:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)