Merck
Y0001868
システム適合性用フェノキシメチルペニシリン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
フェノキシメチルペニシリン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H18N2O5S
CAS番号:
分子量:
350.39
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
APIファミリー
phenoxymethylpenicillin
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)COc3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C16H18N2O5S/c1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)24-16)17-10(19)8-23-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22)/t11-,12+,14-/m1/s1
InChI Key
BPLBGHOLXOTWMN-MBNYWOFBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
包装
Unit quantity: 25 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0001868:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)