Merck
Y0001856
Paeoniflorin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
NSC 178886, Peoniflorin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H28O11
CAS番号:
分子量:
480.46
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
APIファミリー
paeoniflorin
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@@]12C[C@@]3(O)O[C@@H](O1)[C@]5(COC(=O)c4ccccc4)[C@H]3C[C@]25O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O
InChI
1S/C23H28O11/c1-20-9-22(29)13-7-23(20,32-18-16(27)15(26)14(25)12(8-24)31-18)21(13,19(33-20)34-22)10-30-17(28)11-5-3-2-4-6-11/h2-6,12-16,18-19,24-27,29H,7-10H2,1H3/t12-,13-,14-,15+,16-,18+,19-,20+,21+,22-,23+/m1/s1
InChI Key
YKRGDOXKVOZESV-WRJNSLSBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
芍薬の薬草成分です。鎮痙性と鎮痛性があるため、中国の伝統的医療に用いられています。抗凝固作用、神経筋ブロッキング、認知向上作用、免疫調節作用、血糖降下作用を示します。
包装
Unit quantity: 15 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0001856:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)