Merck
Y0001723
システム適合性用トリクラベンダゾール
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
トリクラベンダゾール, 5-クロロ-6-(2,3-ジクロロフェノキシ)-2-(メチルチオ)-1H-ベンズイミダゾール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H9Cl3N2OS
CAS番号:
分子量:
359.66
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
triclabendazole
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CSc1nc2cc(Cl)c(Oc3cccc(Cl)c3Cl)cc2[nH]1
InChI
1S/C14H9Cl3N2OS/c1-21-14-18-9-5-8(16)12(6-10(9)19-14)20-11-4-2-3-7(15)13(11)17/h2-6H,1H3,(H,18,19)
InChI Key
NQPDXQQQCQDHHW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。
詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Triclabendazole for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0001723:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nuria Boix et al.
PloS one, 10(3), e0121308-e0121308 (2015-03-21)
Fascioliasis and paragonimiasis are widespread foodborne trematode diseases, affecting millions of people in more than 75 countries. The treatment of choice for these parasitic diseases is based on triclabendazole, a benzimidazole derivative which has been suggested as a promising drug