安全性情報
Y0001627
卵胞刺激ホルモン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
Follicle Stimulating Hormone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
41116107
APIファミリー
follitropin
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
保管温度
−20°C
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。
詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Follitropin for peptide mapping and glycan analysis EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0001627:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)