Merck
Y0001487
ブチル・メタクリラート
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=C(CH3)COO(CH2)3CH3
CAS番号:
分子量:
142.20
Beilstein:
773960
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
蒸気密度
4.91 (15 °C, vs air)
蒸気圧
2 mmHg ( 20 °C)
APIファミリー
butylated methacrylate copolymer
自己発火温度
562 °F
expl. lim.
2-8 %
メーカー/製品名
EDQM
屈折率
n20/D 1.423 (lit.)
bp
162-165 °C (lit.)
密度
0.894 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C8H14O2/c1-4-5-6-10-8(9)7(2)3/h2,4-6H2,1,3H3
InChI Key
SOGAXMICEFXMKE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Butyl methacrylate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
119.3 °F - closed cup
引火点(℃)
48.5 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
Y0001487-1EA:
Y0001487:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Makoto Ishida et al.
Drug development and industrial pharmacy, 40(8), 1054-1064 (2013-06-21)
Abstract The applicability of porous spherical silica (PSS) was evaluated as core particles for pharmaceutical products by comparing it with commercial core particles such as mannitol (NP-108), sucrose and microcrystalline cellulose spheres. We investigated the physical properties of core particles
Íris Duarte et al.
Pharmaceutical research, 32(1), 222-237 (2014-08-20)
To present a new screening methodology intended to be used in the early development of spray-dried amorphous solid dispersions. A model that combines thermodynamic, kinetic and manufacturing considerations was implemented to obtain estimates of the miscibility and phase behavior of
Kateřina Punčochová et al.
International journal of pharmaceutics, 469(1), 159-167 (2014-04-23)
The objective of this study was to investigate the effect of different polymeric carriers in solid dispersions with an active pharmaceutical ingredient (API) on their water vapour sorption equilibria and the influence of the API-polymer interactions on the dissolution rate
Megan E Oest et al.
Journal of orthopaedic research : official publication of the Orthopaedic Research Society, 33(3), 334-342 (2014-11-20)
Late-onset fragility fractures are a common complication following radiotherapy for metastatic disease and soft tissue sarcomas. Using a murine hindlimb focal irradiation model (RTx), we quantified time-dependent changes in osteoclasts and mineral apposition rate (MAR). Mice received either a single
Silke Schlaubitz et al.
PloS one, 9(10), e110251-e110251 (2014-10-21)
The repair of bone defects is of particular interest for orthopedic, oral, maxillofacial, and dental surgery. Bone loss requiring reconstruction is conventionally addressed through bone grafting. Depending on the size and the location of the defect, this method has limits