Merck
Y0001377
5-ニトロ-2-フルアルデヒドセミカルバゾン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
5-ニトロ-2-フルフラール セミカルバゾン, NFZ, ニトロフラゾン, フラシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6N4O4
CAS番号:
分子量:
198.14
Beilstein:
86403
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
nitrofural
メーカー/製品名
EDQM
mp
242-244 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC(=O)N\N=C\c1ccc(o1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N4O4/c7-6(11)9-8-3-4-1-2-5(14-4)10(12)13/h1-3H,(H3,7,9,11)/b8-3+
InChI Key
IAIWVQXQOWNYOU-FPYGCLRLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Nitrofural for peak identification EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
male reproductive organs
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
Y0001377:
Y0001377-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Effect of nitrofurans and NO generators on biofilm formation by Pseudomonas aeruginosa PAO1 and Burkholderia cenocepacia 370.
Zaitseva J, et al.
Research in Microbiology, 160(5), 353-357 (2009)
Teresa del Castillo et al.
ChemMedChem, 9(2), 383-389 (2013-12-18)
Cyclodextrins have been conjugated to target various receptors and have also been functionalized with carbohydrates for targeting specific organs. However, this approach is based on a rigid design that implies the ad hoc synthesis of each cyclodextrin-targeting agent conjugate. We
Nitrofural (nitrofurazone).
IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans, 50, 195-209 (1990-01-01)
[Therapeutically used 5-nitrofural derivatives. Review of literature. 2].
H Kala et al.
Die Pharmazie, 26(4), 193-207 (1971-04-01)
Characterization of the genotoxic properties of nitrofurans: nitrofurazone and furazolidone.
M Kobierska-Szeliga et al.
Acta biochimica Polonica, 41(1), 1-5 (1994-01-01)