Merck
Y0001316
トロピカミド
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
N-エチル-2-フェニル-N-(4-ピリジルメチル)ヒドロアクリルアミド, Ro 1-7683
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H20N2O2
CAS番号:
分子量:
284.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
tropicamide
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCN(Cc1ccncc1)C(=O)C(CO)c2ccccc2
InChI
1S/C17H20N2O2/c1-2-19(12-14-8-10-18-11-9-14)17(21)16(13-20)15-6-4-3-5-7-15/h3-11,16,20H,2,12-13H2,1H3
InChI Key
BGDKAVGWHJFAGW-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CHRM3(1131)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Tropicamide for peak identification EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0001316-1EA:
Y0001316:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Emmi Kokki et al.
Genes, 9(9) (2018-09-12)
Vascular endothelial growth factor (VEGF) expression induces age-related macular degeneration (AMD), which is a common vision-threatening disease due to choroidal neovascularization and a fibrovascular membrane. We describe a mouse model of neovascular AMD with the local expression of human VEGF-A165
Andrea Russo et al.
American journal of ophthalmology, 159(2), 360-364 (2014-12-03)
To assess the accuracy and reliability of smartphone ophthalmoscopy, we compared the ability of a smartphone ophthalmoscope with that of a slit-lamp biomicroscope to grade diabetic retinopathy (DR) in patients with diabetes mellitus (DM). Clinical-based, prospective, comparative instrument study. This