Merck
Y0001083
システム適合性用メチルドーパ
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
メチル-DOPA セスキ水和物, 3-(3,4-ジヒドロキシフェニル)-2-メチル-L-アラニン, MK-351, メチル-L-DOPA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H13NO4 · 1.5H2O
CAS番号:
分子量:
238.24
Beilstein:
2417244
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
methyldopa
メーカー/製品名
EDQM
mp
≥300 °C
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@](N)(Cc1ccc(O)c(O)c1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO4/c1-10(11,9(14)15)5-6-2-3-7(12)8(13)4-6/h2-4,12-13H,5,11H2,1H3,(H,14,15)/t10-/m0/s1
InChI Key
CJCSPKMFHVPWAR-JTQLQIEISA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Methyldopa for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)