Merck
Y0001052
(-)-α-サントニン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
(3S,5aS,9bS)-3a,5,5a,9b-テトラヒドロ-3,5a,9-トリメチルナフト[1,2-b]フラン-2,8(3H,4H)ジオン, Semenen
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H18O3
CAS番号:
分子量:
246.30
Beilstein:
89489
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
santonin
メーカー/製品名
EDQM
mp
172-173 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@H]1[C@@H]2CC[C@@]3(C)C=CC(=O)C(C)=C3[C@H]2OC1=O
InChI
1S/C15H18O3/c1-8-10-4-6-15(3)7-5-11(16)9(2)12(15)13(10)18-14(8)17/h5,7-8,10,13H,4,6H2,1-3H3/t8-,10-,13-,15-/m0/s1
InChI Key
XJHDMGJURBVLLE-BOCCBSBMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Santonin EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0001052-1EA:
Y0001052:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
The stories of santonin and santonic acid.
Ludmila Birladeanu
Angewandte Chemie (International ed. in English), 42(11), 1202-1208 (2003-03-20)
Georges E Janssens et al.
Cell reports, 27(2), 467-480 (2019-04-11)
Aging strongly influences human morbidity and mortality. Thus, aging-preventive compounds could greatly improve our health and lifespan. Here we screened for such compounds, known as geroprotectors, employing the power of transcriptomics to predict biological age. Using age-stratified human tissue transcriptomes