Merck
Y0001049
サキナビル メシル酸塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
(2S)-N1[(1S,2R)-3-[(3S,4aS,8aS)-3-[[(1,1-ジメチルエチル)アミノ]カルボニル]オクタヒドロ-2(1H)-イソキノリニル]-2-ヒドロキシ-1-(フェニルメチル)プロピル]-2-[(2-キノリニルカルボニル)アミノ]ブタンジアミド メタンスルホン酸塩, Ro-31-8959
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C38H50N6O5·CH4O3S
CAS番号:
分子量:
766.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
saquinavir
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CS(O)(=O)=O.CC(C)(C)NC(=O)[C@@H]1C[C@@H]2CCCC[C@@H]2CN1C[C@@H](O)[C@H](Cc3ccccc3)NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)c4ccc5ccccc5n4
InChI
1S/C38H50N6O5.CH4O3S/c1-38(2,3)43-37(49)32-20-26-14-7-8-15-27(26)22-44(32)23-33(45)30(19-24-11-5-4-6-12-24)41-36(48)31(21-34(39)46)42-35(47)29-18-17-25-13-9-10-16-28(25)40-29;1-5(2,3)4/h4-6,9-13,16-18,26-27,30-33,45H,7-8,14-15,19-23H2,1-3H3,(H2,39,46)(H,41,48)(H,42,47)(H,43,49);1H3,(H,2,3,4)/t26-,27+,30-,31-,32-,33+;/m0./s1
InChI Key
IRHXGOXEBNJUSN-YOXDLBRISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Saquinavir mesilate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
サキナビルは、抗レトロウイルス療法に用いられるHIVプロテアーゼ阻害剤です。
サキナビルは、抗レトロウイルス療法に用いられるHIVプロテアーゼ阻害剤です。HIV-1プロテアーゼとHIV-2プロテアーゼの両方を阻害します。サキナビルを抗癌薬の有力候補として検討する研究も行われています。
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Khaled Mohamed Hosny et al.
International journal of pharmaceutics, 475(1-2), 191-197 (2014-09-03)
Saquinavir mesylate (SM) is a protease inhibitor with activity against human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) and is available in tablet form, which has three major problems. First, the drug undergoes extensive first pass metabolism. Second, the drug has a