Y0001038
システム適合性用ベナゼプリル
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
ベナゼプリル 塩酸塩, (3S)-3-[[(1S)-1-(エトキシカルボニル)-3-フェニルプロピル]アミノ]-2,3,4,5-テトラヒドロ-2-オキソ-1H-1-ベンゾアゼピン-1-酢酸 塩酸塩
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
benazepril
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@H]2CCc3ccccc3N(CC(O)=O)C2=O
InChI
1S/C24H28N2O5.ClH/c1-2-31-24(30)20(14-12-17-8-4-3-5-9-17)25-19-15-13-18-10-6-7-11-21(18)26(23(19)29)16-22(27)28;/h3-11,19-20,25H,2,12-16H2,1H3,(H,27,28);1H/t19-,20-;/m0./s1
InChI Key
VPSRQEHTHIMDQM-FKLPMGAJSA-N
遺伝子情報
human ... ACE(1636)
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
包装
その他情報
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
Y0001038-1EA:
Y0001038-0.016MG:
Y0001038:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)