Merck
Y0000763
イソバルビツル酸
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
2,4,5-トリヒドロキシピリミジン, 5-ヒドロキシウラシル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H4N2O3
CAS番号:
分子量:
128.09
Beilstein:
127205
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
fluorouracil
メーカー/製品名
EDQM
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1CNC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H4N2O3/c7-2-1-5-4(9)6-3(2)8/h1H2,(H2,5,6,8,9)
InChI Key
FQXOOGHQVPKHPG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Fluorouracil impurity B EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0000763-1EA:
Y0000763:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rémi Legay et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 98, 446-462 (2014-07-20)
The purpose of the study was to investigate the degradation pathway of 5-fluorouracil (FU) in the situation of commercial formulations for clinical use, namely FU dissolved in sodium hydroxide (NaOH) solutions or Tris buffer at pH 8.5-9. Combination of data