APIファミリー
fexofenadine
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N2(CCC(CC2)C(O)(c4ccccc4)c3ccccc3)CCCC(O)c1cc(ccc1)C(C)(C)C(=O)O
InChI
1S/C32H39NO4/c1-31(2,30(35)36)28-16-9-11-24(23-28)29(34)17-10-20-33-21-18-27(19-22-33)32(37,25-12-5-3-6-13-25)26-14-7-4-8-15-26/h3-9,11-16,23,27,29,34,37H,10,17-22H2,1-2H3,(H,35,36)
InChI Key
RYHUKJMCYGRCSM-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Fexofenadine impurity B EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)