Merck
Y0000694
システム適合性用ビサコジル
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
ビサコジル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H19NO4
CAS番号:
分子量:
361.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
bisacodyl
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)Oc1ccc(cc1)C(c2ccc(OC(C)=O)cc2)c3ccccn3
InChI
1S/C22H19NO4/c1-15(24)26-19-10-6-17(7-11-19)22(21-5-3-4-14-23-21)18-8-12-20(13-9-18)27-16(2)25/h3-14,22H,1-2H3
InChI Key
KHOITXIGCFIULA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Bisacodyl for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
Y0000694-1EA:
Y0000694:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Optimizing adequacy of bowel cleansing for colonoscopy: recommendations from the US multi-society task force on colorectal cancer.
David A Johnson et al.
Gastroenterology, 147(4), 903-924 (2014-09-23)
Optimizing adequacy of bowel cleansing for colonoscopy: recommendations from the U.S. multi-society task force on colorectal cancer.
David A Johnson et al.
Gastrointestinal endoscopy, 80(4), 543-562 (2014-09-16)
J Tack et al.
Neurogastroenterology and motility : the official journal of the European Gastrointestinal Motility Society, 27(3), 397-405 (2015-01-13)
Prucalopride is a high-affinity 5-HT4 receptor agonist for the treatment of chronic constipation. The aims of this study were to investigate the relationship between health-related quality of life (HRQoL) and symptoms of constipation, and to assess the response of HRQoL